Learn More
Bel-Art™ Lames de broyeur SP Scienceware™ Micro-Mill™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Description
Lames en acier inox ou à surface dure
Certifications
Marquage CE
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lame de rechange |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour le traitement des minéraux, des produits pharmaceutiques, des mélanges de pigments et d’autres échantillons solides |
| À utiliser avec (équipement) | Broyeur MicroMill |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Vitesse | 12000 tr/min |