Learn More
Bel Art™ Portoirs pour tubes à essai autoclavables SP Scienceware™ No-Wire™
Code produit. 15191395 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Rouge
Positions:
21
24
40
60
90
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15191395
Marque: Bel Art™ F187460003
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les racks submersibles pour tubes à essai en PP coulent dans les bains-marie et restent stables même dans l’eau agitée. Les racks autoclavables pour tubes à essai Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ constituent une excellente alternative aux racks métalliques et sont plus économiques et plus compacts que les autres racks en plastique.
Les racks submersibles pour tubes à essai en PP coulent dans les bains-marie et restent stables même dans l’eau agitée.Les racks autoclavables pour tubes à essai Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ constituent une excellente alternative aux racks métalliques et sont plus économiques et plus compacts que les autres racks en plastique.
  • Conviennent à une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur du bain-marie pour répondre aux besoins d’un usage quotidien en laboratoire
  • Plus lourds que l’eau afin de rester stables lorsqu’ils sont immergés, même en cas d’agitation
  • Stockés à plat pour économiser de l’espace, ils s’assemblent rapidement et facilement
  • Dotés d’une grille de rangées avec numéros et lettres pour l’identification des tubes
  • Le dispositif de verrouillage des pieds facilite l’empilement
  • Le PP robuste est autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
  • Les racks ronds s’adaptent au bécher de 1000 ml et comprennent une poignée amovible et à clipser pour faciliter la récupération
  • Les racks rectangulaires mesurent 24,6 x 10,4 x 6,4 cm (9,7 x 4,1 x 2,5 po) et sont dotés de plaques d’extrémité pour l’étiquetage
Spécification
Type de produit Portoir pour tubes à essai
Array 3 x 8
Autoclavable Autoclavable
Couleur Rouge
Capacité Tubes (20 à 25 mm)
Matériau PP
Positions 24
Forme Rectangle
Étagères None
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x l x H) 9,68 x 4,09 x 2,51 in. (24,59 x 10,4 x 6,4cm)
Longueur (métrique) 24,59 cm
Longueur (impériale) 9,68 in
Largeur (métrique) 10,4 cm
Largeur (impériale) 4,09 in
Hauteur (métrique) 6,4 cm
Hauteur (impériale) 2,51 in
Diamètre (métrique) de l’ouverture 25 mm