Learn More
Bel Art™ Portoirs pour tubes à essai autoclavables SP Scienceware™ No-Wire™
Code produit. 15244453 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Rouge
Positions:
21
24
40
60
90
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15244453
Marque: Bel Art™ F187470001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les racks submersibles pour tubes à essai en PP coulent dans les bains-marie et restent stables même dans l’eau agitée. Les racks autoclavables pour tubes à essai Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ constituent une excellente alternative aux racks métalliques et sont plus économiques et plus compacts que les autres racks en plastique.
Les racks submersibles pour tubes à essai en PP coulent dans les bains-marie et restent stables même dans l’eau agitée.Les racks autoclavables pour tubes à essai Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ constituent une excellente alternative aux racks métalliques et sont plus économiques et plus compacts que les autres racks en plastique.
  • Conviennent à une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur du bain-marie pour répondre aux besoins d’un usage quotidien en laboratoire
  • Plus lourds que l’eau afin de rester stables lorsqu’ils sont immergés, même en cas d’agitation
  • Stockés à plat pour économiser de l’espace, ils s’assemblent rapidement et facilement
  • Dotés d’une grille de rangées avec numéros et lettres pour l’identification des tubes
  • Le dispositif de verrouillage des pieds facilite l’empilement
  • Le PP robuste est autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
  • Les racks ronds s’adaptent au bécher de 1000 ml et comprennent une poignée amovible et à clipser pour faciliter la récupération
  • Les racks rectangulaires mesurent 24,6 x 10,4 x 6,4 cm (9,7 x 4,1 x 2,5 po) et sont dotés de plaques d’extrémité pour l’étiquetage
Spécification
Type de produit Rack pour tubes
Array 5 x 12
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Tubes (13 à 16 mm)
Matériau PP
Positions 60
Forme Rectangle
Étagères 2 Tiers
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x l x H) 9,68 x 4,09 x 2,51 po (24,59 x 10,4 x 6,4 cm)
Longueur (métrique) 24,59 cm
Longueur (impériale) 9,68 in
Largeur (métrique) 10,4 cm
Largeur (impériale) 4,09 in
Hauteur (métrique) 6,4 cm
Hauteur (impériale) 2,51 in
Diamètre (métrique) de l’ouverture 16 mm
Diamètre (métrique) interne 16 mm