Learn More
Wilmad-LabGlass™ Bouchons pour tubes RMN en PTFE SP Scienceware™
Code produit. 15398698 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Taille du bouchon:
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
12,0mm
À utiliser avec (équipement):
Tubes RMN Wilmad de 12 mm
Tubes RMN Wilmad de 10 mm
Tubes RMN Wilmad de 3 mm
Tubes RMN Wilmad de 4 mm
Tubes RMN Wilmad de 5 mm
Tubes RMN Wilmad de 8 mm
Conditionnement:
Pack de 25
S’adaptent uniquement aux tubes de précision Wilmad-LabGlass en raison de la tolérance stricte.
Code produit. 15398698
Marque: Wilmad-LabGlass™ 660030025
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
S’adaptent uniquement aux tubes de précision Wilmad-LabGlass en raison de la tolérance stricte.
Usinés selon des spécifications précises pour une plus grande stabilité lors de la centrifugation, les bouchons pour tubes RMN en PTFE Wilmad-LabGlass présentent un rayon de Larmor plus petit, offrent une distribution de masse plus homogène et résistent mieux aux produits chimiques que les bouchons jetables.
Recommandés pour les expériences utilisant un champ élevé à ultra-élevé et les expériences utilisant le chloroforme comme solution de référence.
  • Usinés selon des spécifications précises pour une plus grande stabilité lors de la centrifugation
  • Rayon de Larmor plus petit, distribution de masse plus homogène et meilleure résistance chimique que les bouchons jetables
  • S’adaptent aux tailles de tubes allant de 3,0 mm à 12,0 mm
  • S’adaptent uniquement aux tubes RMN de précision de la marque Wilmad-LabGlass en raison de la tolérance stricte
Spécification
Taille du bouchon 3,0 mm
Autoclavable Non autoclavable
Matériau PTFE
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Expériences utilisant un champ magnétique élevé à ultra-élevé et expériences utilisant le chloroforme comme solution de référence
Quantité 25 / boîte
À utiliser avec (équipement) Tubes RMN Wilmad de 3 mm