Learn More
Wilmad-LabGlass™ Bouchons pour tubes RMN en PTFE SP Scienceware™
Usinés selon des spécifications précises pour une plus grande stabilité lors de la centrifugation, les bouchons pour tubes RMN en PTFE Wilmad-LabGlass présentent un rayon de Larmor plus petit, offrent une distribution de masse plus homogène et résistent mieux aux produits chimiques que les bouchons jetables.
87.85€ - 260.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Matériau | PTFE |
Couleur | Blanc |
À utiliser avec (application) | Expériences utilisant un champ magnétique élevé à ultra-élevé et expériences utilisant le chloroforme comme solution de référence |
Quantité | 25 / boîte |
Alert:
S’adaptent uniquement aux tubes de précision Wilmad-LabGlass en raison de la tolérance stricte.
Code produit | Marque | Taille du bouchon | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du bouchon | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15398698
|
Wilmad-LabGlass™
66003-0025 |
3,0 mm | Tubes RMN Wilmad de 3 mm |
92.00€
Pack de 25 |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15318708
|
Wilmad-LabGlass™
66004-0025 |
4,0 mm | Tubes RMN Wilmad de 4 mm |
104.00€
Pack de 25 |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15368708
|
Wilmad-LabGlass™
66005-0025 |
5,0 mm | Tubes RMN Wilmad de 5 mm |
87.85€
Pack de 25 |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15338738
|
Wilmad-LabGlass™
66010-0025 |
10,0 mm | Tubes RMN Wilmad de 10 mm |
260.00€
Pack de 25 |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15398728
|
Wilmad-LabGlass™
66008-0025 |
8,0 mm | Tubes RMN Wilmad de 8 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15398738
|
Wilmad-LabGlass™
66012-0025 |
12,0mm | Tubes RMN Wilmad de 12 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Recommandés pour les expériences utilisant un champ élevé à ultra-élevé et les expériences utilisant le chloroforme comme solution de référence.
- Usinés selon des spécifications précises pour une plus grande stabilité lors de la centrifugation
- Rayon de Larmor plus petit, distribution de masse plus homogène et meilleure résistance chimique que les bouchons jetables
- S’adaptent aux tailles de tubes allant de 3,0 mm à 12,0 mm
- S’adaptent uniquement aux tubes RMN de précision de la marque Wilmad-LabGlass en raison de la tolérance stricte
Spécification
Non autoclavable | |
Blanc | |
25 / boîte |
PTFE | |
Expériences utilisant un champ magnétique élevé à ultra-élevé et expériences utilisant le chloroforme comme solution de référence |