Learn More
Bel Art™ Outil de réplication des plaques et carrés de velours de rechange SP Scienceware™
Alle ansehen SP Scienceware ProdukteBeschreibung
Benötigt
Carrés de velours
Peut être désinfecté entre deux utilisations via un rinçage rapide dans de l’éthanol à 70 % ou un agent de blanchiment au chlore
- Diamètre de la bague en aluminium de 10,2 cm (4 po) ; Hauteur du cylindre en PVC de 6,9 cm (2,75 po)
- À utiliser avec des boîtes de Petri de 90 à 100 mm
- Comprend 12 carrés de velours blancs
- Carrés de velours de rechange disponibles en blanc (097182) ou en noir (03421106)
- Non autoclavable
Pour réaliser des répliques, retourner la boîte de Petri contenant les colonies microbiennes et la placer sur la surface en tissu avant de la relever. Ensuite, placer une plaque nutritive fraiche et stérile sur la surface en velours et la relever pour laisser une réplique des colonies d’origine dans la nouvelle boîte.
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (English) Inside | 4 in |
| Diameter (Metric) Inside | 10,1 cm |
| Longueur (impériale) | 4 in. |
| Longueur (métrique) | 10.2 cm |
| Matériau | PVC |
| Stérilité | Stérile |
| Dimensions | Standard |
| Type de produit | Outil de réplication de plaque avec 12 carrés de velours blanc stériles |
| Comprend | 1 sachet de 12 carrés de velours blanc stériles (6 po. x 6 po.) |
| Quantité | 1 de chaque |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.