Learn More
Bel Art™ Outil de réplication des plaques et carrés de velours de rechange SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware ProduitsDescription
Requires
Outil de replication de plaque
Peut être désinfecté entre deux utilisations via un rinçage rapide dans de l’éthanol à 70 % ou un agent de blanchiment au chlore
- Diamètre de la bague en aluminium de 10,2 cm (4 po) ; Hauteur du cylindre en PVC de 6,9 cm (2,75 po)
- À utiliser avec des boîtes de Petri de 90 à 100 mm
- Comprend 12 carrés de velours blancs
- Carrés de velours de rechange disponibles en blanc (097182) ou en noir (03421106)
- Non autoclavable
Pour réaliser des répliques, retourner la boîte de Petri contenant les colonies microbiennes et la placer sur la surface en tissu avant de la relever. Ensuite, placer une plaque nutritive fraiche et stérile sur la surface en velours et la relever pour laisser une réplique des colonies d’origine dans la nouvelle boîte.
Spécification
Spécification
| Diameter (English) Inside | 6 in. |
| Diameter (Metric) Inside | 15.25 cm |
| Longueur (impériale) | 6 in. |
| Longueur (métrique) | 15,24 cm |
| Matériau | Coton |
| Stérilité | Stérile |
| Dimensions | Standard |
| Couleur | Blanc |
| Type de produit | Carrés de velours |
| À utiliser avec (équipement) | Outil de replication de plaque |
| Afficher plus |