Learn More
Bel-Art™ Pelles en polypropylène réutilisables SP Scienceware™
Product Code. 11746545 Shop All SP Scienceware Products
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
75 mL
125 mL
Longueur (métrique) de la poignée:
4,8 cm
12,7 cm
Dimensions (L x l):
14,1 x 4,4 x 2,7 cm
20,5 x 4,1 x 2,9 cm
22,1 x 5,1 x 3,3 cm
Unit Size:
12 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11746545
Brand: Bel-Art™ F367500000
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Conçu pour récupérer des échantillons à partir d’une source plus importante. Les pelles en polypropylène réutilisables SP Scienceware™ constituent un précieux outil de laboratoire polyvalent.
  • Pelle rigide
  • Le fond plat maintient les pelles droites lorsqu’elles sont remplies ou vides
  • Peuvent être utilisés comme nacelle de pesée 
  • En PP
  • Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
  • Conforme aux réglementations de la FDA pour le contact avec des aliments
  • La capacité/les volumes sont estimés et ne sont pas conçus pour prendre des poids/volumes d’échantillons exacts
  • Les volumes indiqués représentent des échantillons cuillère types
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 4 oz
Capacité (métrique) 125 mL
Couleur Translucide
Certifications/Conformité FDA
Jetable Non
Type de produit Pelle
Finition Lisse
À utiliser avec (application) Conçues pour rester horizontales vides ou une fois remplies, leur permettant d’être utilisées comme nacelles de pesée ou d’être placées sur une surface plane pour faciliter le prélèvement d’échantillons et leur distribution
Longueur (impériale) 8,69 in
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 5,1 cm
Dimensions (L x l) 22,1 x 5,1 x 3,3 cm
Longueur (impériale) de la poignée 5 in
Longueur (métrique) de la poignée 12,7 cm
Matériau Polypropylène
Longueur (métrique) 22,1 cm