Learn More
Bel Art™ Cartouches de desséchant réutilisables / à usage unique SP Scienceware™
Code produit. 10576384 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
6,5 cm
10 cm
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 10576384
Marque: Bel Art™ F420480065
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez-le là où vous avez des besoins de dessiccation, notamment pour les boîtes de balance analytique et les instruments de laboratoire de précision. Les cartouches de dessiccant réutilisables / jetables SP Scienceware™ s’adaptent aux dessiccateurs Space Saver, en plus d’autres dessiccateurs en plastique de taille similaire.
  • Gel de silice inerte, non corrosif et non toxique
  • La boîte en polystyrène transparent permet une inspection visuelle instantanée du gel de silice, qui passe du bleu au rose pâle lorsqu’il absorbe l’humidité
  • La membrane très poreuse recouvre la boîte, permettant une excellente absorption d’humidité
  • Le dessiccant peut être facilement régénéré en chauffant les cartouches dans un four à 50°C (122°F) pendant la nuit
  • Pour un séchage plus rapide, coupez la membrane, transférez les cristaux de gel usés dans une boîte en verre ou en porcelaine et placez-les dans un four à 150°C (300°F) pendant une heure
  • Scellé individuellement avec une feuille de métal
  • S’adapte au dessiccateur Space Saver, en plus d’autres dessiccateurs en plastique de taille similaire
Informations sur la commande
Convient au dessiccateur Bel-Art Space Saver (réf. fabricant nº420320000) et autres dessiccateurs de taille similaire.
Spécification
Diamètre (métrique) externe 6,5 cm
Type de produit Cartouche de desséchant
Matériau Aluminium
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Utilisation avec des boîtes de balance analytique et des instruments de laboratoire de précision
Diamètre (impériale) externe 2,55 in
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Disposable Desiccant Cartridge
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: cobalt dichloride