Learn More
Bel Art™ Cartouches de desséchant réutilisables / à usage unique SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
6,5 cm
10 cm
Conditionnement:
6 pièces
Description
- Gel de silice inerte, non corrosif et non toxique
- La boîte en polystyrène transparent permet une inspection visuelle instantanée du gel de silice, qui passe du bleu au rose pâle lorsqu’il absorbe l’humidité
- La membrane très poreuse recouvre la boîte, permettant une excellente absorption d’humidité
- Le dessiccant peut être facilement régénéré en chauffant les cartouches dans un four à 50°C (122°F) pendant la nuit
- Pour un séchage plus rapide, coupez la membrane, transférez les cristaux de gel usés dans une boîte en verre ou en porcelaine et placez-les dans un four à 150°C (300°F) pendant une heure
- Scellé individuellement avec une feuille de métal
- S’adapte au dessiccateur Space Saver, en plus d’autres dessiccateurs en plastique de taille similaire
Informations sur la commande
Convient au dessiccateur Bel-Art Space Saver (réf. fabricant nº420320000) et autres dessiccateurs de taille similaire.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 6,5 cm |
| Type de produit | Cartouche de desséchant |
| Matériau | Aluminium |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (application) | Utilisation avec des boîtes de balance analytique et des instruments de laboratoire de précision |
| Diamètre (impériale) externe | 2,55 in |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Disposable Desiccant Cartridge
- Dangers
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H360F-Peut nuire à la fertilité.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: cobalt dichloride