Learn More
Bel Art™ Dessiccateurs compacts SP Scienceware™
Code produit. p-8341023 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Volume (impérial):
0,09 pi3
0,31 pi3
0.20 pied cube
Dégagement max. au-dessus de la plaque:
12,1 cm
15,7 cm
19,7 cm
Diamètre (métrique) interne:
14,9 cm
19,7 cm
24 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11872722
Marque: Bel Art™ F420310000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour le stockage à sec et la protection des produits sensibles à l’humidité.
  • Solide et incassable avec parois très épaisses
  • Le couvercle plat bombé en PC transparent optimise l’espace intérieur et augmente le volume intérieur
  • Gros bouton rainuré pour soulever facilement le couvercle
  • Comprend une plaque perforée d’une épaisseur de 0,32 cm (0,125 po)
  • Le dessiccant jetable ou réutilisable peut être placé sur ou sous la plaque perforée
  • Le joint torique en néoprène forme un joint étanche à 0°C sans ajout de graisse
  • Le fond en PP blanc peut accueillir des creusets incandescents sur des plaques de dessiccation en céramique Minerit HD haute température
Spécification
Description Robuste, incassable
Modèle d’armoire Top Loading
Matériau PP, PC
Type de produit Desiccator
Comprend Plaque perforée de 0.32 cm d’épaisseur et joint torique en néoprène
Dégagement max. au-dessus de la plaque 15,7 cm
Modèle Dessiccateur compact
Volume (impérial) 0.20 pied cube
Hauteur (métrique) 26 cm
Diamètre (métrique) interne 19,7 cm
Diamètre (métrique) externe Bride de 23 cm