Learn More
Bel-Art™ Robinets d’arrêts SP Scienceware™
Avec un bouchon étanche amovible en PTFE non adhésif et résistant aux produits chimiques, avec raccords cannelés compatibles avec les tubulures de 1/4 à 3/8 po de diamètre intérieur
Marque: Bel-Art™ F30894-0000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Commande d’arrêt instantané
- Pression nominale de 240 kPa (35 psi)
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
- Le modèle à trois voies permet le raccordement de deux ou des trois bras
Spécification
Robinet d’arrêt 3 voies | |
3 voies ; taille d’alésage de 2 mm | |
Autoclavable | |
de 6,4 à 9,5 mm | |
Bouchon amovible à l’épreuve des fuites |
2 mm | |
PP, PTFE | |
240 kPa | |
1/boîte |