Learn More
Bel-Art™ Emballage de flacons SP Scienceware™ Super Polyfoil™
Code produit. 11779445 Tous les produits SP Scienceware Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
102 mm
130 mm
203 mm
Largeur (métrique):
102 mm
130 mm
203 mm
Conditionnement:
100 feuilles
100 pièces
Code produit. Longueur (métrique) Largeur (métrique) unitSize
11779445 130 mm 130 mm 100 pièces
12329558 130 mm 130 mm 100 pièces
12319558 102 mm 102 mm 100 pièces
12339558 203 mm 203 mm 100 feuilles
4 options
Code produit. 11779445
Marque: Bel-Art™ F132000066
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournit une barrière chimiquement inerte permettant de couvrir les récipients destinés à l’autoclavage, à l’incubation ou au stockage. L’emballage de flacons Bel Art™ SP Scienceware™ Super Polyfoil™ se plie facilement et s’aplatit sans s’enchevêtrer.
  • La couche thermoplastique est laminée sur une feuille de métal de 1 ml d’épaisseur
  • Se plie facilement ; s’aplatit sans s’enchevêtrer
  • Résistant aux perforations, aux déchirures et à la corrosion
  • Le film en polyester empêche la formation de petits orifices et résiste aux solvants organiques ainsi qu’aux agents caustiques
  • Conforme aux réglementations de la FDA régissant les applications à contact alimentaire direct
  • 100 / boîte
Specifications
Applications Pour les secteurs médicaux, de l’industrie et de la recherche
Longueur (impériale) 5.12 in.
Certifications/Conformité FDA
Type de produit Feuille
Largeur (métrique) 130 mm
Longueur (métrique) 130 mm
Matériau Aluminium, polyester
Épaisseur 1mil