Learn More
Bel-Art™ Emballage de flacons SP Scienceware™ Super Polyfoil™
Code produit. 12339558 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
102 mm
130 mm
203 mm
Largeur (métrique):
102 mm
130 mm
203 mm
Conditionnement:
100 feuilles
100 pièces
Code produit. 12339558
Marque: Bel-Art™ F132000088
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournit une barrière chimiquement inerte permettant de couvrir les récipients destinés à l’autoclavage, à l’incubation ou au stockage. L’emballage de flacons Bel Art™ SP Scienceware™ Super Polyfoil™ se plie facilement et s’aplatit sans s’enchevêtrer.
  • La couche thermoplastique est laminée sur une feuille de métal de 1 ml d’épaisseur
  • Se plie facilement ; s’aplatit sans s’enchevêtrer
  • Résistant aux perforations, aux déchirures et à la corrosion
  • Le film en polyester empêche la formation de petits orifices et résiste aux solvants organiques ainsi qu’aux agents caustiques
  • Conforme aux réglementations de la FDA régissant les applications à contact alimentaire direct
  • 100 / boîte
Specifications
Applications Pour les secteurs médicaux, de l’industrie et de la recherche
Longueur (impériale) 8 in.
Certifications/Conformité FDA
Type de produit Feuille
Largeur (métrique) 203 mm
Longueur (métrique) 203 mm
Matériau Aluminium, polyester
Épaisseur 1mil