Learn More
Bel-Art™ Cuillères d’échantillonnage à poignée longue SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,25, 2,46, 4,93, 14,70 ml
1,25 ml
14,79 mL
2,46 mL
4,93 mL
Dimensions (L x l):
17,8 x 2 cm (7 x 0,81 in)
7 in (17,78 cm)
7 x 1 in (17,78 x 2,5 cm)
7 x 1,2 in (17,78 x 3 cm)
7 x 1,56 in (17,78 x 4 cm)
Conditionnement:
12 pièces
Description
Conçu pour prélever de petites quantités d’échantillons
- Le manche long permet d’atteindre facilement les cuves, les flacons et autres espaces confinés
- Atténue le risque de contact du personnel avec les échantillons
- Polypropylène approuvé par la FDA, sans danger pour un contact avec les denrées alimentaires, les médicaments et les cosmétiques
Spécification
Spécification
| Quantité | 12/Pk. |
| Description | Assortiment : 3 de chaque taille (0,25, 0,5, 1, 3 c. à café) |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 1,25, 2,46, 4,93, 14,70 ml |
| Couleur | blanc |
| Certifications/Conformité | FDA |
| Jetable | Oui |
| Type de produit | Cuillère d’échantillonnage |
| À utiliser avec (application) | Conçue pour recueillir de petites quantités de matériaux d’échantillonnage à partir de cuves et de flacons, minimisez les risques de contact personnel avec les matériaux échantillonnés |
| Afficher plus |