Learn More
SCAT Boîtes peu encombrantes
Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
335 x 65 x 330 mm
54 x 335 x 330 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En polypropylène (PP) avec filetage S50
- Capacité standard de 5 L
- Disponible en standard sans flotteur ou en option avec flotteur pour le contrôle du niveau
Les boîtes peu encombrantes SCAT offrent une alternative intelligente aux boîtes SCAT classiques, car elles n’occupent qu’une partie de l’espace de stockage au sol sans compromettre la capacité
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (impériale) | 1,3 gal. |
| Capacité (métrique) | 5 L |
| Taille du bouchon | S50 |
| Couleur | Blanc (translucide) |
| Description | Sans contrôle de niveau mécanique |
| Dimensions (L x l x H) | 335 x 65 x 330 mm |
| À utiliser avec (application) | Convient à toutes les utilisations ainsi qu’aux systèmes de sécurité SCAT |
| Matériau | PP |
| Mouth Style | Filetage S50 |
| Afficher plus |