Learn More
Fisherbrand™ Espaceurs liés d’épaisseur 1,5mm
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Système d’électrophorèse sur gel verticale 2-Gel Verti-Gel Maxi
Conditionnement:
2 pièces
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Système d’électrophorèse sur gel verticale 2-Gel Verti-Gel Maxi |
| Type | Espaceurs liés d’une épaisseur de 1,5 mm |