Learn More
Invitrogen™ 5-DTAF (5-(4,6-Dichlorotriazinyl) Aminofluorescein), single isomer
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Spécification
Spécification
| Quantité | 100 mg |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Réactivité chimique | Alcool, amine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Groupement de réactifs | Dichlorotriazine |
| Marqueur ou colorant | FITC (fluorescéine) |
| Type d’étiquette | Colorants classiques |