Learn More
Agilent BioTek Collecteur AMX de rechange
GREENER_CHOICE
Code produit. 16582102 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
MFXP2R
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16582102
Marque: Agilent BioTek 1260036
Kit de collecteurs AMX de rechange, contient des collecteurs d’aspiration et de distribution
  • Comprend un collecteur de distribution et un collecteur d’aspiration
  • Pour une utilisation avec 1260035 (une unité), vendu séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE et TUV. Conforme RoHS.
Description Kit de collecteur AMX de rechange
À utiliser avec (application) Dosages de dépistage primaire / secondaire, stockage de composés, recherche en génomique et protéomique, ELISA, lavage cellulaire, fixation, coloration, normalisation du volume ou de la concentration
À utiliser avec (équipement) MFXP2R
Comprend Kit de collecteurs AMX de rechange, collecteurs d’aspiration et de distribution