Description
- Spare tubing for VHC / VHCpro
- Silicone tubing
- Sale per meter
- Suction hand for BVC fluid aspiration systems
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 0,12 in |
| Diamètre (métrique) interne | 3 mm |
| Matériau | Silicone |
| Longueur totale (impériale) | 3.28 ft. |
| Longueur totale (métrique) | 1 m |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Tubing |