Learn More
Bochem™ Spatule, ciment
Click to view available options
Forme:
Extrémité arrondie
Extrémité ronde, extrémité pointue
Extrémité à pointe
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fabrication en acier inox.
- Poignée solide et striée
Spécification
Spécification
| Forme | Extrémité ronde, extrémité pointue |
| À utiliser avec (application) | Ciments, obturations, pâtes |
| Longueur (métrique) de lame | 35 mm |
| Largeur (métrique) de lame | 6 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Longueur (métrique) | 150 mm |