Learn More
Heathrow Scientific Spatule à extrémités rondes et plates coniques, acier inox
Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
19,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fil en acier inox nickelé
- Finition miroir avec extrémités plates rondes et plates coniques
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Description | Spatule, acier inox |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Forme | Round End, Tapered End |
| Revêtement | Nickelé |
| Couleur | Argent |
| Jetable | Non |
| Type de produit | Spatule |
| Finition | Miroir |
| À utiliser avec (application) | Poudres, matériaux granulaires |
| Afficher plus |