Learn More
RSG Rostfrei Schneidwerkzeuge™ KIT 7 SPATULES 18/10
Click to view available options
:
Size: 18/10
Description
- Manufactured from stainless steel
- Included in this set: 145mm blunt straight tweezers, 150/5mm micro spoon spatula, 150/7mm micro spoon spatula, 150/9mm double spatula, 150/9mm powder spatula, 150/4mm micro powder spatula, 150/4mm micro double spatula
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 Pk. |
| Type de produit | Spatula Set |
| Comprend | 145mm Tweezer, Blunt, Straight, 150/5mm Micro Spoon-Spatula, 150/7mm Micro Spoon-Spatula, 150/9mm Double Spatula, 150/9mm Powder Spatula, 150/4mm Micro Powder Spatula, 150/4mm Micro Double Spatula |
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.