Learn More
Brady™ SPC™ Absorbents BrightSorb High Visibility Safety Heavyweight Absorbent Pad
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
81 l
155 l
263 l
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
100 pièces
Beschreibung
- Surfactant-treated, brightly colored absorbent picks up a wide range of aggressive chemicals while remaining chemically inert
- Heavy weight - specifically designed for continuous leaks and larger spills so you use less material
- Perforations provide cost control and reduce waste by allowing you to use only what you need
- Printed Message: Warns of slips, trips and falls
- Bright Color: Warns of presence of leaks, drips or spills even in low light
Spezifikation
Spezifikation
| Couleur | Black, Red on Yellow |
| Capacité (métrique) | 81 l |
| Matériau | Polypropylene |
| Type | Absorbent Pad |
| À utiliser avec (application) | Beverage Processing, Chemical, Food Processing, Laboratory, Manufacturing, Maritime, Oil and Gas, Pharmaceutical, Process, Warehouse and Logistics |
| Modèle | Chemical Sorbent |
| Longueur (impériale) | 18.9 in. |
| Longueur (métrique) | 48 cm |
| Largeur (impériale) | 14.96 in. |
| Largeur (métrique) | 38 cm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur