Learn More
Brady™ Bac de rétention
Code produit. p-200003576
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 l
30 l
40 l
60 l
Longueur (métrique):
40 cm
40,5 mm
80 cm
100 cm
Largeur (métrique):
60 cm
80,5 cm
Poids (métrique):
3 kg
4,5 kg
6,5 kg
9 kg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17801755
Marque: Brady™ 197423
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Spill tray with black base and yellow platform.
  • For absorbents and spill control
Spécification
Couleur Yellow, Black
Capacité (impériale) 5.3 gal.
Capacité (métrique) 20 l
Matériau Polyéthylène
Type Spill Tray
À utiliser avec (application) Beverage and Food Processing, Chemical, Healthcare, Manufacturing, Pharmaceutical, Laboratory
Longueur (impériale) 15.748 in.
Longueur (métrique) 40 cm
Largeur (impériale) 23.622 in.
Largeur (métrique) 60 cm
Hauteur (impériale) 6.102 in.
Poids (impériale) 6.6 lb.
Poids (métrique) 3 kg
Alternate Part Number SPTY-20-YL-BK