Learn More
Brady™ Distributeur pour rouleau à fixation murale SPC
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Rouleau de 50 cm
Conditionnement:
1 unité
Specifications
Specifications
| Couleur | Jaune |
| Matériau | Acier |
| Type | Accessoires SPC |
| À utiliser avec (équipement) | Rouleau de 50 cm |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |
| Largeur (métrique) | 50 cm |
| Poids (métrique) | 1500 g |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction