Learn More
SPDB, MedChemExpress
Code produit. 16495168
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Code produit. 16495168
Marque: Medchem Express HY12448
MedChemExpress SPDB is a glutathione cleavable ADC linker used for the antibody-drug conjugate (ADCs).
SPDB is a glutathione cleavable ADC linker used for the antibody-drug conjugate (ADCs).
Spécification
Nom chimique ou matériau SPDB
CAS 115088-06-7
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H14N2O4S2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 200 mg/mL (612.76 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (306.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CC1)N(OC(CCCSSC2=NC=CC=C2)=O)C1=O
Poids moléculaire (g/mol) 326.39
Poids de la formule 326.39
Pourcentage de pureté 98.03%
Qualité Research
Forme physique Powder
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.