Learn More
Hellma™ Micro cellules d’absorption en verre optique spécial
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 000 μL
Conditionnement:
1 pièce
Description
Cuve micro Hellma
• Volume 0,4 à 0,7mL
• Coffret 2 cuves offert
• Cuve verre optique spécial OS ou quartz suprasil QS
• Descriptif des matériaux en page précédente
• L x P x H ext: 12,5 x 12,5 x 45mm
• Verre OS
• Volume 0,4 à 0,7mL
• Coffret 2 cuves offert
• Cuve verre optique spécial OS ou quartz suprasil QS
• Descriptif des matériaux en page précédente
• L x P x H ext: 12,5 x 12,5 x 45mm
• Verre OS
Spécification
Spécification
| Type | Macro cellules d’absorption |
| Capacité (métrique) | 20 000 μL |
| Matériau | Verre optique spécial |
| Largeur (métrique) intérieure | 2 mm |
| Longueur du trajet optique | 10 mm |
| Hauteur (métrique) | 45 mm |
| Largeur (métrique) | 12,5mm |