Learn More
Hellma™ Cuve de type macro-cellule 6030-OG en verre optique spécial
Code produit. 11756284
Click to view available options
Capacité (métrique):
14 000 μL
17 500 μL
7000 μl
Longueur du trajet optique:
20 mm
40 mm
50 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 11756284
Marque: Hellma™ 60304010
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conçues pour maintenir des échantillons lors d’expériences de spectroscopie et d’analyse optique. Les cuves de type macro-cellule en verre optique spécial 6030-OG Hellma™ sont fabriquées à partir de SCHOTT DESAG™, un verre en crown incolore et très transparent sous forme de panneaux avec des surfaces polies au feu.
  • Longueur d’onde de 360 à 2500 nm
  • Pour les mesures photométriques et colorimétriques
Spécification
Type Macro cellule d’absorption
Capacité (métrique) 14 000 μL
Matériau Verre optique spécial
Largeur (métrique) intérieure 9,5mm
Longueur du trajet optique 40 mm
Wavelength Range De 360 à 2500 nm
Hauteur (métrique) 45 mm
Largeur (métrique) 12,5mm
À utiliser avec (application) Pour les mesures photométriques et colorimétriques
Forme Rectangulaires