Learn More
Hellma™ Cuve de type macro-cellule 6030-OG en verre optique spécial
Click to view available options
Capacité (métrique):
14 000 μL
17 500 μL
7000 μl
Longueur du trajet optique:
20 mm
40 mm
50 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- Longueur d’onde de 360 à 2500 nm
- Pour les mesures photométriques et colorimétriques
Spécification
Spécification
| Type | Macro cellule d’absorption |
| Capacité (métrique) | 17 500 μL |
| Matériau | Verre optique spécial |
| Largeur (métrique) intérieure | 9.5 mm |
| Longueur du trajet optique | 50 mm |
| Wavelength Range | De 360 à 2500 nm |
| Hauteur (métrique) | 45 mm |
| Largeur (métrique) | 12.5 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour les mesures photométriques et colorimétriques |
| Forme | Rectangulaire |