Learn More
asecos™ Absorbants spéciaux coussin
Code produit. p-200003732 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Largeur (métrique):
250,00 mm
460 mm
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17846506
Brand: asecos™ 9910
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Efficace pour les acides, des bases, des produits chimiques agressifs et des huiles
  • Très forte résistance
  • Adapté pour une utilisation fréquente et durable
  • Résistance élevée aux abrasions, surface à faible peluchage
  • Grande capacité d’absorption (jusqu’à 16 fois son poids)
  • Léger — pour les petites fuites et à un usage préventif
  • Épais — pour les grosses fuites ou l’absorption des fl aques
Specifications
Couleur Blanc
Matériau Heavy-duty Cloth
Type Chemical Sorbent Pillow
Longueur (impériale) 9.84 in.
Longueur (métrique) 250.00 mm
Largeur (impériale) 9.84 in.
Largeur (métrique) 250,00 mm
Poids (impériale) 7.94 lb.
Poids (métrique) 3.6 kg