Learn More
asecos™ Absorbants spéciaux tapis
Code produit. p-200003734 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Poids (métrique):
6,4 kg
7,3 kg
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
Code produit. 17816396
Marque: asecos™ 9917
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Efficace pour les acides, des bases, des produits chimiques agressifs et des huiles
  • Très forte résistance
  • Adapté pour une utilisation fréquente et durable
  • Résistance élevée aux abrasions, surface à faible peluchage
  • Grande capacité d’absorption (jusqu’à 16 fois son poids)
  • Léger — pour les petites fuites et à un usage préventif
  • Épais — pour les grosses fuites ou l’absorption des fl aques
Spécification
Couleur Jaune
Matériau Heavy-duty Cloth
Type Chemical Sorbent Pad
Longueur (impériale) 15.75 in.
Longueur (métrique) 400.00 mm
Largeur (impériale) 15.75 in.
Largeur (métrique) 400.00 mm
Poids (impériale) 14.11 lb.
Poids (métrique) 6,4 kg