Learn More
3M™ Respirateur spécialisé Aura™, série 9300
Product Code. 12352399 Shop All 3M Products
Change view
Click to view available options
Efficacité de filtre:
FFP1
FFP2
FFP3
Avec soupape d’expiration:
Non
Oui
Couleur:
Blanc
Bleu
Gris
Unit Size:
10 pièces
180 pièces
20 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Efficacité de filtre Avec soupape d’expiration Couleur Unit Size
12352399 FFP1 Oui Gris 10 pièces
11763373 FFP1 Non Bleu 20 pièces
11797564 FFP2 Oui Bleu 10 pièces
15263059 FFP3 Oui Blanc 180 pièces
12352389 FFP1 Non Gris 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 12352399 Supplier 3M™ Supplier No. 7000034739
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    51.24€ / 10 pièces
    Économisez 58.76€
    53% de réduction
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Léger et pliable. Le masque pour particules 3M Aura présente une conception unique à trois panneaux pour un plus grand confort et une communication simple.
S’adapte à diverses formes et tailles de visage
  • Technologie de filtration à faible résistance respiratoire pour faciliter la respiration
  • La conception ingénieuse à trois panneaux permet un plus grand mouvement du visage pendant la parole pour un port plus confortable
  • Panneau supérieur gaufré permettant de réduire la formation de buée sur les lunettes
  • Panneau nasal sculpté pour une meilleure compatibilité avec les lunettes
  • Languette de menton innovante pour faciliter l’enfilage et l’ajustement du respirateur sur le visage
  • Fourni dans un emballage hygiénique pour protéger le respirateur de la contamination avant utilisation, il permet également un stockage pratique et une distribution sur le lieu de travail.
  • Cool Flow™ La valve réduit l'accumulation de chaleur pour offrir aux travailleurs une protection confortable, même dans des conditions chaudes et humides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications / conformité (Europe) EN149:2001 + A1:2009
Code couleur Jaune
Couleur Gris
Design Type Coupelle/moulé
Jetable Usage unique
Type de produit Masque pour particules avec dispositif de réduction du niveau de nuisance des vapeurs organiques
Dimensions Étalon
Avec soupape d’expiration Oui
Efficacité de filtre FFP1
Matériau de la couche de filtration Électret (polyester, PP et carbone)
Comprend Sangles à code couleur jaune
Sans latex Oui
Modèle 9914
Soulagement des nuisances olfactives Vapeurs organiques
Quantité 10/paquet
Forme Coque
Stérilité Non stérile
FDA Cleared Surgical Mask Non