Learn More
Specially Denatured Alcohol (SDA) 2B-3 200 Proof, Greenfield
Code produit. 30286167
Click to view available options
Quantité:
4x1 Fluorinated Poly Gallon Case
55 Gallon
Conditionnement:
15.14L
208.20L
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Code produit. 30286167
Marque: Pharmco 1232B3200CSGF
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Spécification
Nom chimique ou matériau Specially Denatured Alcohol (SDA) 2B-3 200 Proof
Point d’ébullition 78.5
Quantité 4x1 Fluorinated Poly Gallon Case
Conditionnement 4x1 Fluorinated Poly Gallon Case