Learn More
Specially Denatured Alcohol (SDA) 40B 190 Proof, Greenfield
Code produit. 30286171
Click to view available options
:
Fluorinated Poly Gallon
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Code produit. 30286171
Marque: Pharmco 12340B190CSGF
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Spécification
Nom chimique ou matériau Specially Denatured Alcohol (SDA) 40B 190 Proof
CAS Ethanol 64-17-5 62 - < 100
Point d’ébullition > 78.3 - < 80°C
Quantité 4x1 Fluorinated Poly Gallon Case
Conditionnement 4x1 Fluorinated Poly Gallon Case