Learn More
Thermo Scientific™ Microtubes spéciaux à centrifuger
Code produit. 11569944 Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Stérilité:
Non stérile
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
Code produit. 11569944
Marque: Thermo Scientific™ 3485
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Répondez aux besoins spécifiques du laboratoire grâce à ces tubes spécialisés offrant des combinaisons uniques de caractéristiques et une qualité exceptionnelle.
Répondez aux besoins spécifiques du laboratoire grâce à ces tubes spécialisés offrant des combinaisons uniques de caractéristiques et une qualité exceptionnelle. Les microtubes à centrifuger spéciaux 0,25 ml et 0,4 ml Thermo Scientific™ sont parfaits pour les protocoles à faible volume lorsqu’un microtube à centrifuger de volume standard n’est pas nécessaire. Les tubes de microtitration de 1,2 ml offrent une capacité de volume supplémentaire pour la dilution des échantillons. Ils sont disponibles dans un format de rack pré-assemblé 8 x 12 et peuvent être autoclavés, scellés et congelés pour le stockage.
Tubes spécialisés
  • Les microtubes à centrifuger de 0,25 ml et 0,4 ml spéciaux sont moulés avec un bouchon fixé
  • Le tube de 0,4 ml est spécialement formulé à partir de polyéthylène basse densité et peut être facilement découpé pour éliminer les granulés
  • Le polyéthylène translucide offre une excellente vue du contenu de l’échantillon
  • L’intérieur lisse et la surface hydrophobe facilitent l’élimination et la récupération complètes des échantillons
Tubes de microtitration
  • Les tubes de microtitration de 1,2 ml possèdent une capacité de volume supplémentaire pour la dilution des échantillons et sont idéaux pour les tests de HTLV-III, RIA, EIA, PCR, le contrôle qualité pharmaceutique et le stockage d’échantillons de la banque de sang au congélateur
  • La zone d’écriture dépolie sur chaque tube et un rack de caractères alphanumériques simplifient l’organisation et l’identification d’échantillons spécifiques
  • Le système de tubes de microtitration est disponible en vrac ou avec un encombrement standard SBS
  • Ce rack compatible avec la robotique peut être facilement intégré aux postes de travail de manipulation de liquides automatisés
  • Une barrette de bouchons en polyéthylène ferme hermétiquement les tubes de microtitration pour le stockage ; les barrettes de huit bouchons peuvent être facilement découpées pour des échantillons individuels
Excellente qualité
  • Tests rigoureux afin de garantir l’intégrité et la sécurité des échantillons
  • Les microtubes à centrifuger spécialisés de 0,25 ml peuvent résister à une force maximale de 28 000 x G
  • Ce produit stérile est certifié exempt de RNase, DNase, ADN, ATP, biocontamination et endotoxines
  • Produit non stérile certifié apyrogène et exempt de RNase, DNase et ADN
Options de conditionnement
  • Les microtubes à centrifuger spécialisés sont conditionnés en sachets de 50 pour le contrôle de contamination
  • Les tubes et bouchons de microtitration sont disponibles stériles et non stériles
Informations de commande :
Conditionnés sous forme de 50 tubes/sachet, 10 sachets/unité, 10 unités/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certifiés exempts de RNase, de DNase, d’ADN et de pyrogènes
Description Tube et bouchon en polyéthylène de 0,4 ml, non stériles
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 0,4 ml
Couleur Naturel
Matériau Polyéthylène
Conditionnement 50 tubes/sachet, 10 sachets/unité, 10 unités/boîte
Stérilité Non stérile
FCR max. 28,000 x G
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.