Learn More
OHAUS™ Pince de bain-marie spécialisée
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Faites votre choix parmi une variété de pinces LabJaws spécialisées avec des paramètres réglables pour fournir une adaptation exacte aux produits de laboratoire tels que les thermomètres, les thermocouples, les colonnes, les entonnoirs et les flacons à fond rond.
- Les pinces multi-usages polyvalentes LabJaws maintiennent en toute sécurité la verrerie et les objets de forme irrégulière.
- Les pinces en zinc nickelées offrent une résistance à la traction élevée à un prix économique.
Spécification
Spécification
| Type | Pince de bain-marie spécialisée |
| Matériau | Nickelé |
| À utiliser avec (équipement) | Bain-marie |
| Description | Pince, bain-marie spécialisé, CLS-WBATHZL |
| Longueur (impériale) | 4,61 po |
| Longueur (métrique) | 117,00 mm |
| Dimensions | L |
| Dimensions (métrique) de la poignée | de 0 à 46 mm |
| Jaw Type | Bain-marie à ajustement double à 3 broches |