Learn More
VEE GEE Densimètre à densité relative, 165 mm
Click to view available options
Plage de densité relative:
0,820 à 0,890
0,880 à 0,950
0,940 à 1,010
1,000 à 1,070
1,060 à 1,130
1,120 à 1,190
1.180 à 1,250
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Subdivisions: 0.001
- Calibration for use at 15.5°C/60°F
- Approx. Length: 165 mm
Spécification
Spécification
| Type | Densimètre de gravité spécifique |
| Incréments | 0.001 |
| Longueur (métrique) | 16.5 cm |
| Plage de densité relative | 1,060 à 1,130 |
| Temperature of Standardization | 15.6°C (60°F) |