Learn More
Brannan™ 200 Densimètres de gravité propres à la série
Click to view available options
Plage de densité relative:
0,800 à 1,000 g/ml
1,00 à 1,20 g/ml
1,200 à 1,400 g/ml
1,400 à 1,600 g/ml
1,600 à 1,800 g/ml
1,800 à 2,000 g/ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Compare la densité relative d’un liquide donné à celle de l’eau à 15,6°C (60°F). Les densimètres à densité relative série 200 Brannan™ sont fabriqués à partir de verre sodocalcique, de ballast de grenaille d’acier et de résine de cire synthétique.
- Longueur de 250 mm
- Subdivision d’échelle 0,002
- Précision de densité relative à ± 0,002
- Avec un tube protecteur en plastique
- Disponibles ajusté pour les tensions superficielles faible et moyenne
- Disponibles pour de nombreuses gammes de densité relative
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Densimètre de gravité spécifique |
| Précision | 0,004 g/ml |
| Incréments | 0,002 g/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 650, 916 |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Matériau | Verre |
| Type de lest | Grenaille d’acier |
| Plage Baumé | 1,4 à 1,6 g/ml |
| À utiliser avec (application) | Tension superficielle moyenne |
| Afficher plus |