Learn More
BINDER™ Specimen Temperature Display
Code produit. 30238363 Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
KBF PRO Series
Série KB
Série KB PRO
Série KBF
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 30238363
Marque: BINDER™ 80122554
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flexible Pt100 indoor temperature sensor
Platinum 100 ohm temperature sensor for sample temperature display or control.
Spécification
À utiliser avec (équipement) KBF PRO Series
Matériau Acier
Type Temperature Sensor