Learn More
dichlorhydrate de spectinomycine pentahydraté, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30321494
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30321494 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30321494 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC16972700100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
CAS 22189-32-8
Noms d’analytes ou de composants Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C14 H24 N2 O7 . 2 Cl H . 5 H2 O
Certifications/Conformité ISO/CEI 17025
Synonyme 4H-Pyrano[2,3-b][1,4]benzodioxin-4-one, decahydro-4a,7,9-trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)-, dihydrochloride, pentahydrate (8CI), 4H-Pyrano[2,3-b][1,4]benzodioxin-4-one, decahydro-4a,7,9-trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)-, dihydrochloride, pentahydrate, (2R,4aR,5aR,6S,7S,8R,9S,9aR,10aS)- (9CI), 4H-Pyrano[2,3-b][1,4]benzodioxin-4-one, decahydro-4a,7,9-trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)-, dihydrochloride, pentahydrate, [2R-(2α,4aβ,5aβ,6β,7β,8β,9α,9aα,10aβ)]-, Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate, Spectinomycin hydrochloride hydrate
Formule InChI InChI=1S/C14H24N2O7.2ClH.5H2O/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;;;;;;;/h5,7-13,15-16,18-20H,4H2,1-3H3;2*1H;5*1H2/t5-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;;;;;;/m1......./s1
SMILES O.O.O.O.O.Cl.Cl.CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
Nom IUPAC Diclorhidrato de (2R,4aR,5aR,6S,7S,8R,9S,9aR,10aS)-Decahidro-4a,7,9-trihidroxi-2-metil-6,8-bis(metilamino)-4H-pirano[2,3-b][1,4]benzodioxin-4-ona pentahidrato
Poids moléculaire (g/mol) 495.3478
Quantité 100 mg
Poids de la formule 494,1645 g/mol