Learn More
Spectrum Labs™ Colonnes série aqueuse Spectra/Chrom™
Code produit. 11979328
Click to view available options
Longueur (métrique):
300 mm
300 mm
600 mm
Diamètre (métrique) externe:
25 mm
50 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11979328
Marque: Spectrum Labs™ 124022
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Colonne basse pression
• Grille + fritté = haute résolution
• Connexion rapide et aisée
• Extrémités PTFE ou polypropylène
• Colonne en verre borosilicaté autoclavable
• Extrémités en polypropylène pour solvants aqueux ou en PTFE pour solvants organiques
• Gel supporté par grille 50μm et fritté 10μm en polypropylène ou PTFE assurant une résolution optimale
• Température 0 à 70°C
• Possibilité de travailler en flux descendant ou ascendant (phase inverse)
• Connexion rapide
• Mise en place des tubes par l'intermédiaire d'un joint à serrage
• Adaptateur de volume
• Réduit la hauteur de la colonne et donc le volume de gel utilisé
• Elimine le volume mort au dessus du gel donc la qualité du dépôt de l'échantillon
• Particulièrement recommandé pour séparation en phase inverse
• Jaquette de thermostatisation
• Assure le contrôle et la régulation de la température de la colonne
• Verre borosilicaté, joints d'étanchéité en nitrile
• Alimentation en eau par tube silicone diamètre 1/4 (6,3mm)
• Colonne pour solvant aqueux
• Extrémités et fritté en polypropylène
• Raccord pour tube φ ext. 3/16 (sauf 81208, φ 1/4)
• Colonne
• Inclus complète avec connecteurs PTFE et joints Viton.
Spécification
À utiliser avec (équipement) À utiliser avec des tampons standard
Quantité 1/boîte
Diamètre (métrique) interne 25 mm
Type Colonne aqueuse
Longueur (métrique) 300 mm
Matériau Polypropylène
Diamètre (métrique) externe 25 mm