Learn More
Spectrum Labs™ Feuille de filtration en nylon tissé Spectra/Mesh™
Code produit. 15340912
Click to view available options
Porosité:
5 μm
1000 μm
Épaisseur (métrique):
100 μm
1350 μm
Zone ouverte:
2%
58%
Conditionnement:
3 pièces
Code produit. 15340912
Marque: Spectrum Labs™ 146479
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Filtres en nylon hydrophiles à haute résistance pour applications de laboratoire, industrielles ou pharmaceutiques.
  • Hydrophile
  • Bonne résistance aux produits corrosifs
  • Résistant aux pH 3 à 10
  • Stérilisation par irradiation
Spécification
Matériau (membrane) Nylon
Porosité 1000 μm
À utiliser avec (application) Laboratoire, industriel, pharmaceutique
Zone ouverte 58%
Épaisseur (métrique) 1350 μm
Dimensions (L x l) 30 x 30 cm