Learn More
Spectrum Labs™ Disque à membrane Spectra/Por™ 2
Click to view available options
MWCO:
12 à14 kD
Conditionnement:
50 pièces
Description
Pour une utilisation avec les systèmes de dialyseur d’équilibre Spectrum et les systèmes de macrodialyseur Spectra/Por™.
Disques à membrane prédécoupés en cellulose régénérée (RC)
Fourni sec avec un glycérol comme humectant
Disques à membrane prédécoupés en cellulose régénérée (RC)
Fourni sec avec un glycérol comme humectant
Spécification
Spécification
| Type de produit | Membrane Disc |
| MWCO | 12 à14 kD |
| Membrane | Cellulose régénérée |
| Diamètre (métrique) | 100 mm |
| À utiliser avec (application) | For Higher Permeability |