Learn More
Spectrum™ Disques de dialyse Spectra/Por™
252.00€ - 334.00€
Spécification
Type de produit | Disque de dialyse RC |
---|---|
Matériau | Cellulose régénérée |
Quantité | 50/boîte |
À utiliser avec (application) | Pour les fonctions de dialyse en laboratoire telles que le dessalage, l’échange de tampons ou la séparation moléculaire |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Membrane | MWCO | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Membrane | MWCO | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12628273
|
Spectrum™
132478 |
1,3 in | 33 mm | Spectra/Por 1 | 6 à 8 kD |
334.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10577124
|
Spectrum™
132480 |
1,85 in | 47 mm | Spectra/Por 2 | 12 à 14 kD |
252.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 04-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
- Matériau : Cellulose régénérée
- Hydrophile
- Porosité symétrique
- Sans charge fixe
- N’adsorbe pas la plupart des solutés
- Limites de pH : 2 à 12
- Conditionnés secs avec du glycérol (doit être rincé avec de l’eau)
Pour les fonctions de dialyse en laboratoire telles que le dessalage, l’échange de tampons ou la séparation moléculaire
Spécification
Disque de dialyse RC | |
Cellulose régénérée | |
50/boîte | |
Pour les fonctions de dialyse en laboratoire telles que le dessalage, l’échange de tampons ou la séparation moléculaire |