Learn More
Indicateur d’orange de xylénol Spectracer™, Fisher Chemical™
Product Code. 12900574 Shop All Fisher Chemical Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
50 mL
missing translation for 'unitSize'
50g
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 12900574
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical RP 232 50
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Les réactifs de la pharmacopée sont conçus pour être utilisés dans les analyses de pharmacopée et les monographies, produits dans le cadre ISO 9001 conforme aux BPF, et aux spécifications de la pharmacopée, à l’aide des composants de qualité des réactifs de la pharmacopée et de l’eau répondant aux exigences pertinentes de la monographie de la pharmacopée pour l’eau purifiée. Certaines normes pharmacopée sont également agréées ISO 17025 et ISO 43
Specifications
Couleur Orange
Quantité 50 mL
compliance-icons
Product Identifier
  • Xylenol orange triturate. European Pharmacopoeia Ref: 1096301 (RP 232)
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
Hazard Statement
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .