Learn More
Étalon d'huile spectrométrique D3-100 : B, Mo, Zn à 100 μg/g dans l'huile de référence aéronautique, VHG™
Description
Étalon d'huile spectrométrique D3-100 : B, Mo, Zn à 100 μg/g dans l'huile de référence aéronautique
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Boron/Molybdenum/Zinc |
| CAS | 7440-42-8, 7439-98-7, 7440-66-6 |
| Méthodes | RDE |
| Noms d’analytes ou de composants | Boron/Molybdenum/Zinc |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Aviation Oil |
| Quantité | 240 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Boron 100 μg/g/Molybdenum 100 μg/g/Zinc 100 μg/g |