Learn More
Thermo Scientific™ Spectrophotomètre SPECTRONIC™ 200
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Includes
One replacement lamp for SPECTRONIC 200
Le spectrophotomètre Thermo Scientific™ SPECTRONIC 200 établit une nouvelle norme en matière de spectrophotomètres dans le visible robustes et simples d’utilisation conçus pour les laboratoires d’enseignement et les applications de routine. Pendant plus d’un demi siècle, les laboratoires du monde entier ont pu compter sur les spectrophotomètres Thermo Scientific pour effectuer, rapidement et facilement, des analyses de l’eau et des contrôles de la qualité, aussi bien dans les établissements de santé et que dans les laboratoires d’enseignement. Le nouveau spectrophotomètre SPECTRONIC 200 allie la simplicité et la fiabilité des modèles SPECTRONIC 20 et GENESYS 20 à la technologie du 21e siècle et une conception innovante assurant à cet instrument des années de fonctionnement sans la moindre difficulté.
Conception pratique et robuste
- Dénué de composants internes : pas de pièces susceptibles de s’user
- Compartiment à échantillons amovible : nettoyage facile
- Construction en polymère : résiste à la corrosion des acides ou des solutions oxydantes
- Pavé de navigation et menus à l’écran : grande facilité d’utilisation pour tout utilisateur
- Faible encombrement : gain d’espace précieux dans votre laboratoire
- Racks pour cuves sur les faces latérales du compartiment à échantillons : favorise le suivi des échantillons
- Pas de câble d’ordinateur ou de câble série requis : l’instrument se branche simplement et est prêt à effectuer la mesure
Outil parfait pour toutes les mesures spectroscopiques de routine
- Grand écran LCD couleur lumineux à angle réglable : affichage plus visible
- Système optique protégé de la lumière ambiante : possibilité de mesure des grands tubes à essai avec le couvercle ouvert
- Mode d’analyse : permet de programmer des méthodes standard
- Impressions d’écran : enregistrement permanent des données
- Analyse quantitative avec un seul facteur ou jusqu’à quatre étalons : confiance
- Logiciel Thermo Scientific VISIONlite5 disponible : pilotage de l’instrument, manipulation des données, stockage et gestion des rapports imprimés
Vous n’êtes pas prêt à vous défaire de votre vieux modèle Thermo Scientific Spec 20 ou GENESYS 20 ?
- Le spectrophotomètre SPECTRONIC 200 reproduira l’interface et les commandes de l’instrument auxquelles vous êtes habitué, pour une intégration en douceur dans votre laboratoire
Spécification
Spécification
| Type de détecteur | CCD de 2 048 éléments |
| Affichage | Écran LCD graphique couleur, 320 x 240 pixels |
| Source lumineuse | Tungstène |
| Bande passante spectrale | ≤4 nm |
| Type | Lampe de rechange |
| Tension | 12 V |
| À utiliser avec (application) | Concentration d’échantillon |
| À utiliser avec (équipement) | SPECTRONIC 200 0200/XXXX à 5000/XXXX livré neuf avant le 1er juillet 2013. |
| Gamme photométrique | 0,3 A à 2,5 A |
| Garantie | Non |
| Afficher plus |