Learn More
Bolle Safety Spectrum Goggle
Description
- PC/TPR Co-injected frame for optimum comfort.
- Multiple coatings and sizes available.
- Soft gasket to fit most face structures.
- Optimal panoramic vision.
Spécification
Spécification
| Revêtement de la lentille | Platinum |
| Teinte de la lentille | Clear |
| Type de produit | Safety Goggles |
| Modèle | SPECTN15W |
| Matériau | Polycarbonate |
| Jetable | Reusable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Matériau de la monture | Polycarbonate |
| Protection UV | None |
| Frame Type | Sealed |
| Afficher plus |