Learn More
Spectrum™ Plateaux de stockage pour réfrigérateur Refrig/Arrangers™
Code produit. p-160146
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grand
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15341052
Marque: Spectrum™ 183 550
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
The ideal way to conserve valuable space in refrigerators and freezers (-90°C) as well as organize the laboratory
Made of high-impact polystyrene, these lightweight, sturdy Storage Trays are perfect for safe carrying and storage of glass vials or small bottles.
  • Available in channel and grid designs with a raised front edge designed for labeling and preventing spills
  • Efficient Use of Valuable Space
  • Protects Glass and Plastic Containers
  • Transport from Bench-top to Fridge
  • Secondary Containment for Spills
  • Freezer Storage as low as -90 C
  • 3 Channel Tray Sizes
  • 2 Grid Tray Size
Informations sur la commande
Available in channel or grid (individual compartments) configuration. Overall, 13 1/2L x 16W x 2 1/4 in.H (34.3 x 40.6 x 5.7cm).
Spécification
Dimensions (L x l x H) 13.5 x 16 x 2.25 in. (34.2 x 40.6 x 5.7 cm)
Hauteur (métrique) 5.7 cm
Longueur (métrique) 34.2 cm
Matériau Polystyrene
Type Refrigerator Tray
Largeur (métrique) 40.6 cm
Longueur (impériale) 13,5 in
Hauteur (impériale) 2,25 in
Forme Rectangulaires
Dimensions Moyen
Largeur (impériale) 16 in.